Learn More
(+)-Dihydrocarvon, 98 %, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-111209
52.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5524-05-0
C10H16O
152.24
MFCD00001636
AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
+-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
22227
CHEBI:154
(2R,5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-on
CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5524-05-0
C10H16O
152.24
MFCD00001636
AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
+-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
22227
CHEBI:154
(2R,5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-on
CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-Dihydrocarvone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9255g/mL
Siedepunkt 87.0°C to 88.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4740
Menge 25 g
Relative Dichte 0.9255
Spezifischer Drehzustand + 14.00 (25.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 14.00
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig