Learn More
Dihydrofuran-3(2h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dihydrofuran-3(2H)-one |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Formelmasse | 86.09 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 1 g |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |