Learn More
Dihydrogenhexabromoosmat(IV)-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359108
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359108 1 g 1 Gramm
11369108 0.25 g -
11349108 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD01863474
Synonym Bromoosmic Acid; Hydrogen hexabromoosmate(IV)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexabromoosmate (IV) hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Grau bis Schwarz
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 352.02 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Kristallin