Learn More
Dihydrogenhexachloroiridat(IV)-Hydrat, 99 % (Metallbasis), Ir 38 bis 42 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Klümpchen |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and water |
IUPAC-Name | Tetrachloriridium;hydrat;dihydrochlorid |
Formelmasse | 406.93 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |