Learn More
Dihydroxy Moxonidine, TRC
Artikelnummer. 30377446
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377446 25 mg
30377799 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30377446 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45346025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352457-32-0
Summenformel C8H11N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 209.21
Synonym 5-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-6-hydroxy-2-methyl-4(3H)-pyrimidinone, Moxonidine Impurity 1
SMILES Cc1nc(O)c(N=C2NCCN2)c(O)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydroxy Moxonidine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4-11-6(14)5(7(15)12-4)13-8-9-2-3-10-8/h2-3H2,1H3,(H2,9,10,13)(H2,11,12,14,15)
Formelmasse 209.0913