Learn More
Dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)-stannane (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30428413
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428413 25 mg -
30414484 100 mg 100 Milligramm
30415986 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS12540025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162476-39-3
Summenformel C20 H28 O2 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 419.15
Synonym Stannane, dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)-, Dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
IUPAC-Name dihydroxy-bis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
SMILES CC(C)(C[Sn](O)(O)CC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydroxy-bis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C10H13.2H2O.Sn/c2*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h2*4-8H,1H2,2-3H3;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 420.1111