Learn More
Dijodbis(Triphenylphosphin)Nickel(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II) |
Farbe | Braun |
Strukturformel | [(C6H5)3P]2NiI2 |
Menge | 2 g |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Formelmasse | 837.08 |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
- Gefahr
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.