Learn More
Diiodochloromethane, TRC
Artikelnummer. 30137295
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137295 100 mg 100 Milligramm
17975015 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD466050100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-73-3
Summenformel C H Cl I2
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
Synonym Chlorodiiodomethane, Diiodochloromethane, Methane, chlorodiiodo- (6CI,9CI)
IUPAC-Name chloro(diiodo)methane
SMILES ClC(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiodochloromethane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/CHClI2/c2-1(3)4/h1H
Formelmasse 301.7856