Learn More
Diiron nonacarbonyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10398150 50 g 50 Gramm
10388150 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10398150 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209280500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15321-51-4
Summenformel C9H3Fe2O9
MDL-Nummer MFCD00151465
InChI-Schlüssel CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, purum fe, nonacarbonyldiiron, iron nonacarbonyl, diironnonacarbonyl, enneacarbonyldiiron
PubChem CID 71311424
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiron nonacarbonyl
Namenshinweis 98%
Farbe Schwarz bis Braun-Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Fe2(CO)9
Menge 50 g
Fieser 01,259; 02,139; 03,101; 04,157; 05,221; 06,195; 07,110; 08,498; 13,320; 04,534; 05,706; 07,144; 08,41; 08,216; 10,174; 08,214
SMILES [Fe].[Fe+3].[CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-Name Eisen(3+)hexakis(methanidyllidyneoxidanium)tris(oxomethanid)eisen
Molekulargewicht (g/mol) 366.80
Formelmasse 363.78
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Brocken