Learn More
Diisobutylaluminiumchlorid, 0.8M-Lösung in Heptan, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 377568000
Weitere Details : CAS : 1779-25-5 Netto-Gewicht : 0.62840kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Menge | 800mL |
---|---|
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Beschreibung
Lewis-SäureChemische Identifikatoren
1779-25-5 | |
176.67 | |
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M | |
15688 | |
CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl |
C8H18AlCl | |
MFCD00008927 | |
diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian | |
Chlor-bis(2-methylpropyl)aluman |
Spezifikation
Clear solution | |
0.7260g/mL | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
800mL | |
C8H18AlCl | |
diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian | |
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M | |
Chlor-bis(2-methylpropyl)aluman | |
15688 |
Diisobutylaluminium chloride | |
−4°C | |
0.726 | |
1779-25-5,142-82-5 | |
MFCD00008927 | |
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons | |
CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl | |
176.67 | |
176.67 |
Sicherheit und Handhabung
- Diisobutylaluminium chloride, 0.6M solution in heptane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.