Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, 1 M-Lösung in Toluol, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diisobutylaluminum hydride |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.805 g/mL |
Siedepunkt | ∼110°C |
Flammpunkt | 4°C (40°F) |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Strukturformel | [(CH3)2CHCH2]2AlH |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Beilstein | 4123663 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Toluene, Diisobutylaluminum hydride