missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diisononyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30008854
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008854 100 mg 100 Milligramm
30005813 50 mg 50 Milligramm
17902075 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455225100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20548-62-3
Summenformel C26 H42 O4
Molekulargewicht (g/mol) 418.6093
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(7-methyloctyl) ester (7CI,8CI), 1-Octanol, 7-methyl-, phthalate (2:1) (8CI), Bis(7-methyloctyl) phthalate, Diisononyl phthalate
IUPAC-Name bis(7-methyloctyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-7-methyloctyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
Formelmasse 418.3083
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.