missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diisopropylazodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045351
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2446-83-5
C8H14N2O4
202.21
MFCD00008875
VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
56776520
Propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
2446-83-5
C8H14N2O4
202.21
MFCD00008875
VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
56776520
Propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Diisopropyl-Azodicarboxylat wird als wichtiges Reagenz bei der Herstellung vieler organischer Verbindungen verwendet. Es wird in Verbindung mit Triphenylphosphin in der Mitsunobu-Reaktion von Alkoholen, Säuren und Amiden verwendet. Es wirkt als Reaktant bei der Herstellung von Chromenen, die klassischen Cannabinoiden, norbornenbasierten guanidinreichen Polymeren und organischen Akzeptor-Donor-Akzeptor-Farbstoffen ähneln.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Metallsalzen. Zersetzt sich heftig bei oder über: 100 0C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropyl azodicarboxylate
Schmelzpunkt 3°C to 5°C
Dichte 1.027
Siedepunkt 74°C to 75°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.42
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1912326
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropyl azodicarboxylate

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'