Learn More
Diisopropyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-113479
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2446-83-5
C8H14N2O4
202.21
MFCD00008875
VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
56776520
Propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
2446-83-5
C8H14N2O4
202.21
MFCD00008875
VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
56776520
Propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamat
CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X Bindungsbildung (Halogen), Radikalische Initiatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropyl azodicarboxylate
Namenshinweis 94%
Schmelzpunkt 3.0°C to 5.0°C
Farbe Orange-Gelb bis Rot
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 75.0°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4180 to 1.4220
Menge 5 g
Fieser 17,39
Merck Index 15,3217
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.