Learn More
Diisopropyl-Bromomethylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046270
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98432-80-5
C7H16BrO3P
259.08
MFCD00236036
JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
4366885
2-[Brommethyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan
CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98432-80-5
C7H16BrO3P
259.08
MFCD00236036
JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
4366885
2-[Brommethyl(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropan
CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Diisopropyl bromomethylphosphonate, is used as an organophosphorus intermediate. It is also used as a biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropyl-Bromomethyl-Phosphonat wird als Organophosphorintermediär verwendet. Wird auch als biochemisches Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropyl bromomethylphosphonate
Siedepunkt 80°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.4495
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4740388
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 259.09
Reinheit (%) 97%