Learn More
Cyanmethanphosphonsäurediisopropylester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026254
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
21658-95-7
C8H16NO3P
205.194
MFCD00009812
MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
88997
2-Di(propan-2-yloxy)phosphorylacetonitril
CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
21658-95-7
C8H16NO3P
205.194
MFCD00009812
MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
88997
2-Di(propan-2-yloxy)phosphorylacetonitril
CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Dichte 1.039
Siedepunkt 108°C to 110°C (0.08 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4295
Menge 5 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 1946176
Formelmasse 205.19
Reinheit (%) 97%