Learn More
Diisopropylether, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120390
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 L
Verpackung:
Aluminum Bottle
Glasflasche
108-20-3
C6H14O
102.177
MFCD00008880
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Diisopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-oxybis, 2-Isopropoxypropan, Diisopropyloxid, 2,2'-Oxydipropan, bis-Isopropylether, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-Propan-2-yloxypropan
CC(C)OC(C)C
108-20-3
C6H14O
102.177
MFCD00008880
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Diisopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-oxybis, 2-Isopropoxypropan, Diisopropyloxid, 2,2'-Oxydipropan, bis-Isopropylether, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-Propan-2-yloxypropan
CC(C)OC(C)C
Reagenzgütegrad, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropylether
Namenshinweis Enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator
Schmelzpunkt -86 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.725 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 70 °C
Explosionsgrenze 1 bis 21 % (100 °F)
Flammpunkt −29 °C (−20.2 °F)
Zündpunkt 827 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.367 (Lit.)
Menge 1 l
UN-Nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Dampfdruck 120 mmHg (20 °C)
Formelmasse 102.17 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.