Learn More
Diisopropylmethylphosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020822
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1445-75-6
C7H17O3P
180.18
MFCD00015022
WOAFDHWYKSOANX-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl methylphosphonate, diisopropyl methanephosphonate, bis 1-methylethyl methylphosphonate, unii-56v3og5dc7, methylphosphonic acid diisopropyl ester, phosphonic acid, methyl-, bis 1-methylethyl ester, phosphonic acid, methyl-, diisopropyl ester, methylphosphonic acid bis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_4051, dsstox_rid_77269
3073
CHEBI:77325
bis(propan-2-yl) methylphosphonate
CC(C)OP(C)(=O)OC(C)C
1445-75-6
C7H17O3P
180.18
MFCD00015022
WOAFDHWYKSOANX-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl methylphosphonate, diisopropyl methanephosphonate, bis 1-methylethyl methylphosphonate, unii-56v3og5dc7, methylphosphonic acid diisopropyl ester, phosphonic acid, methyl-, bis 1-methylethyl ester, phosphonic acid, methyl-, diisopropyl ester, methylphosphonic acid bis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_4051, dsstox_rid_77269
3073
CHEBI:77325
bis(propan-2-yl) methylphosphonate
CC(C)OP(C)(=O)OC(C)C
Diisopropyl methylphosphonate is used as a precursor to prepare beta-keto phosphonates. It acts as an intermediate for Horner-Wadsworth-Emmons olefination of carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropyl-Methylphosphonat wird als Vorstufe bei der Herstellung von Beta-Keto-Phosphonaten verwendet. Dient als Zwischenprodukt für die Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination von Carbonylverbindungen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht verträglich mit Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Reduktionsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Phosphorhalogeniden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropyl methylphosphonate
Dichte 0.976
Siedepunkt 50°C to 51°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.41
Menge 5 g
Beilstein 1761635
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 180.18
Reinheit (%) 95%