Learn More
Diisopropyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30387540
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387540 1 g
30378417 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30387540 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4594501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-45-8
Summenformel C14 H18 O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.29
Synonym Phthalic acid, bis-isopropyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(1-methylethyl) ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisopropyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Diisopropyl phthalate, Diisopropyl phthalic acid, NSC 15315
IUPAC-Name dipropan-2-yl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-isopropylester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Formelmasse 250.1205