missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diisopropylsebacat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisopropyl Sebacate |
| CAS | 7491-02-3 |
| Summenformel | C16H30O4 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Sebacic Acid, Bis-isopropyl Ester, Decanedioic acid, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Sebacic acid, diisopropyl ester (6CI, 8CI), Dermol DIPS, Diisopropyl sebacate, IPSE, Schercemol DIS, Wickenol 117 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H30O4/c1-13(2)19-15(17)11-9-7-5-6-8-10-12-16(18)20-14(3)4/h13-14H,5-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC(C)C |
| IUPAC-Name | Dipropan-2-yl-decandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 286.41 |
| Formelmasse | 286.2144 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?