Learn More
Diisopropylphosphin, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 383400500
Weitere Details : CAS : 20491-53-6 Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 50g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
20491-53-6 | |
118.16 | |
WDIIYWASEVHBBT-UHFFFAOYSA-N | |
536496 | |
CC(C)PC(C)C |
C6H15P | |
MFCD00233814 | |
diisopropylphosphine, di-isopropylphosphine, di-i-propylphosphine, diisopropylphosphane, phosphine, diisopropyl, phosphine, bis 1-methylethyl, ipr2ph, di-iso-propylphosphine, di-iso-propyl phosphine, di propan-2-yl phosphane | |
Di(propan-2-yl)phosphan |
Spezifikation
Diisopropylphosphine | |
−22°C | |
Glasflasche | |
Braun-gelb bis gelb | |
20491-53-6,110-54-3 | |
[(CH3)2CH]2PH | |
diisopropylphosphine, di-isopropylphosphine, di-i-propylphosphine, diisopropylphosphane, phosphine, diisopropyl, phosphine, bis 1-methylethyl, ipr2ph, di-iso-propylphosphine, di-iso-propyl phosphine, di propan-2-yl phosphane | |
WDIIYWASEVHBBT-UHFFFAOYSA-N | |
Di(propan-2-yl)phosphan | |
536496 | |
Flüssig |
0.6700g/mL | |
complies (31P-NMR) | |
0.67 | |
50g | |
C6H15P | |
MFCD00233814 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC(C)PC(C)C | |
118.16 | |
118.16 | |
9 to 11% (Total base) |
Sicherheit und Handhabung
- Diisopropylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.