Learn More
Dilauroylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radikalstarter
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dilauroyl peroxide |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Iodometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | [CH3(CH2)10CO]2O2 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in toluene and hexane |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dilauroyl peroxide
- Gefahr
- Organisches Peroxid Typ C & D
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.