Learn More
Tocris Bioscience™ Dilazep dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18036052
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18036052 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18036052 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0481/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Adenosine uptake inhibitor
Coronary and cerebral vasodilator, suppresses the effects of ischemia. Inhibitor of platelet aggregation and of membrane transport of nucleosides. Inhibits adenosine uptake.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dilazep dihydrochloride
CAS 20153-98-4
Menge 50 mg
Summenformel C31H46Cl2N2O10
Formelmasse 677.62
Reinheit >99%
Molekulargewicht 677.61