Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Verdünnungswassertank
Aus Polyethylen niedriger Dichte. Der Verdünnungswassertank Behr Labour Technik™ Behrotest™ wurde entwickelt, um Abfall zu sammeln, der direkt aus Laboren über spezielle Ablassleitungen abgeleitet wird.
Marke: behr Labor-Technik™ B00217796
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Umfasst Belüftungseinrichtung, Niveauanzeige und Stopphahn
- Farbig (Lichtschutz), mit Deckel für einfache Reinigung
Spezifikation
Blau | |
Verteilerfritten und Druckluftanschluss, interner Kühlschlauch aus Edelstahl und Anschluss für Umluftthermostat | |
Verdünnungswassertank | |
350 mm |
30 L | |
LDPE | |
500 mm |