Learn More
Tocris Bioscience™ DIM-C-pPhOH
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18721429
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18721429 5 mg 5 Milligramm
18720979 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18721429 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6377/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur77 antagonist
DIM-C-pPhOH is a Nur77 (NR4A1) antagonist. Inhibits TGF-β induced cell migration of breast cancer cell lines. Promotes ROS/endoplasmic reticulum stress and proapoptotic pathways in pancreatic cancer cell lines. Mimics effects of Nur77 RNAi silencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,1-Bis(3'-indolyl)-1-(p-hydroxyphenyl)methane
CAS 151358-47-3
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 5 mg
Summenformel C23H18N2O
Formelmasse Observed MW: 338.408