Learn More
Diethylfumarat 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11915041
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
34675-24-6
C24H40O4
392.58
HTJZKHLYRXPLLS-RKGYUCNASA-N
--di 1r-menthyl fumarate, di-1r-menthyl fumarate
18397611
Bis[(5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (E)-but-2-endioat
CC1CCC(C(C1)OC(=O)C=CC(=O)OC2CC(CCC2C(C)C)C)C(C)C
34675-24-6
C24H40O4
392.58
HTJZKHLYRXPLLS-RKGYUCNASA-N
--di 1r-menthyl fumarate, di-1r-menthyl fumarate
18397611
Bis[(5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (E)-but-2-endioat
CC1CCC(C(C1)OC(=O)C=CC(=O)OC2CC(CCC2C(C)C)C)C(C)C
Chemischer Name oder Material (-)-Dimenthyl fumarate
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59.0°C to 61.0°C
Farbe Farblos bis weiß
Siedepunkt 211°C (7.0 hPa)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung − 103.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetone,hexane
Formelmasse 392.58
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feststoff oder Pulver mit geringem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Dimenthyl fumarate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.