Learn More
Dimesna-d8, TRC
Artikelnummer. 30384929
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384929 2.5 mg
30376521 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30384929 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4606612.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189975-43-6
Summenformel C4D8Na2O6S4
Molekulargewicht (g/mol) 334.39
Synonym Ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid, 2,2'-dithiobis-, sodium salt (1:2) (ACI), 2,2-Disulfanediylbis(ethanesulfonic) acid D8 disodium salt, 2,2'-Dithiodi-1-ethane-d4-sulfonic acid disodium salt, Bis(2-sulfoethyl-d4)disulfide disodium salt, Dimesna-d8, Disodium 2,2'-dithiobis(ethane-1,1,2,2-d4-1-sulfonate), Disodium 2,2'-dithiodiethanesulfonate-d8
SMILES [Na+].[Na+].[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimesna-d8
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2