missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethisoquinhydrochlorid, LoGiCal

Artikelnummer. 30458514
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458514 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458514 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1973.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dimethisoquin Hydrochloride
CAS 2773-92-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dimethisoquin Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H24 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Quinisocaine Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, hydrochloride (6CI,7CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, monohydrochloride (8CI), 3-Butyl-1-(2-dimethylaminoethoxy)isoquinoline hydrochloride, Chinisocaine hydrochloride, Dimethisoquin hydrochloride, Isochinol, Pruralgin, Quinisocaine hydrochloride, Quotane, Quotane hydrochloride, 1-(beta-Dimethylaminoethoxy)-3-n-butylisoquinoline hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-5-9-15-13-14-8-6-7-10-16(14)17(18-15)20-12-11-19(2)3;/h6-8,10,13H,4-5,9,11-12H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CCCCc1cc2ccccc2c(OCCN(C)C)n1
IUPAC-Name 2-(3-Butylisochinolin-1-yl)oxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 308.85
Menge 10 mg
Formelmasse 308.1655 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.