Learn More
Dimethoxymethan, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
CAS | 109-87-5 |
Schmelzpunkt | -105°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 41°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C3H8O2 |
MDL-Nummer | 8495 |
Menge | 500 mL |
Synonym | methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether |
InChI-Schlüssel | NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethoxymethane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.