Learn More
Dimethyl-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2'-aminophenyl)-pyridin-3,5-dicarboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2'-aminophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 21889-33-8 |
| Summenformel | C17 H20 N2 O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Dimethyl 1,4-Dihydro-2,6-Dimethyl-4-(2-Aminophenyl)-Pyridine-3,5-Dicarboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N2O4/c1-9-13(16(20)22-3)15(11-7-5-6-8-12(11)18)14(10(2)19-9)17(21)23-4/h5-8,15,19H,18H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2N)C(=O)OC)C |
| IUPAC-Name | Dimethyl-4-(2-aminophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.35 |
| Formelmasse | 316.1423 |