Learn More
(+)-Dimethyl 2,3-O-Isopropyliden-D-Tartrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736323
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
37031-30-4
C9H14O6
218.21
MFCD00040504
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
688156
Dimethyl-(4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dicarboxylat
CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
37031-30-4
C9H14O6
218.21
MFCD00040504
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
688156
Dimethyl-(4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dicarboxylat
CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 139°C (21.0 hPa)
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4386 to 1.4406
Menge 10 mL
Relative Dichte 1.15
Spezifischer Drehzustand + 54.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 54
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig