missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat, Mikromol™

Artikelnummer. 30050178
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050178 25 mg 25 Milligramm
17981526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050178 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0092.010025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 21881-77-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H18 N2 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. B (EP), Nicardipine Hydrochloride Imp. C (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, dimethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, BAY-a 4339, Dimethyl 4-(m-nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, m-Nifedipine, Nicardipine Related Compound C, Nicardipine Hydrochloride Impurity C, Nitrendipine Impurity B, Nicardipine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-6-5-7-12(8-11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC-Name Dimethyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 346.33
Menge 25 mg
Formelmasse 346.1165 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.