Learn More
Dimethyl-2,7-Naphthalindicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30382547
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382547 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48385350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 2,7-Naphthalenedicarboxylate
CAS 2549-47-5
Summenformel C14 H12 O4
Menge 50 mg
Synonym 2,7-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester (7CI,8CI,9CI), 2,7-Dimethyl 2,7-naphthalenedicarboxylate, Dimethyl 2,7-naphthalate
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O4/c1-17-13(15)10-5-3-9-4-6-11(14(16)18-2)8-12(9)7-10/h3-8H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylnaphthalin-2,7-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 244.243
Formelmasse 244.074