Learn More
Dimethyl-4-hydroxy-1H-pyrazol-3,5-dicarboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl 4-Hydroxy-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 23705-85-3 |
| Summenformel | C7 H8 N2 O5 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O5/c1-13-6(11)3-5(10)4(9-8-3)7(12)14-2/h10H,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | COC(=O)c1n[nH]c(C(=O)OC)c1O |
| IUPAC-Name | Dimethyl-4-hydroxy-1H-pyrazol-3,5-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.149 |
| Formelmasse | 200.043 |