Learn More
Dimethylaceton-1,3-Dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022274
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1830-54-2
C7H10O5
174.15
MFCD00008462
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
74591
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1830-54-2
C7H10O5
174.15
MFCD00008462
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
74591
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 1.185
Siedepunkt 237°C to 241°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
Beilstein 1366042
IUPAC-Name 1,5-Dimethyl-3-oxopentandioat
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%