Learn More
Dimethylacetylsuccinat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028228
27.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10420-33-4
C8H12O5
188.18
MFCD00008448
XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
112039
1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate
COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10420-33-4
C8H12O5
188.18
MFCD00008448
XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
112039
1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate
COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl acetylsuccinate
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 1.16
Siedepunkt 129°C to 134°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 96%