Learn More
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dimethyl allylmalonate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylallylmalonat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Dimethylallylmalonat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl allylmalonate |
Schmelzpunkt | <-80°C |
Dichte | 1.074 |
Siedepunkt | 207°C |
Flammpunkt | 95°C (203°F) |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1772822 |
Formelmasse | 172.18 |
Reinheit (%) | 97% |