Learn More
Aminoterephthalsäuredimethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080766
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5372-81-6
C10H11NO4
209.201
MFCD00008427
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
79336
Dimethyl2-Aminobenzol-1,4-Dicarboxylat
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5372-81-6
C10H11NO4
209.201
MFCD00008427
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
79336
Dimethyl2-Aminobenzol-1,4-Dicarboxylat
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Dimethyl aminoterephthalate is used in the preparation of imidazotetrazinones as probes for the action of temozolomide. It is also used to prepare aminoquinazolines with neurokinin-2 receptor antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylaminoterephthalat wird bei der Herstellung von Imidazotetrazinonen als Sonden für die Wirkung von Temozolomid verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von Aminoquinazolinen mit Neurokinin-2-Rezeptor-Antagonistenaktivität verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl aminoterephthalate
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 50 g
Beilstein 2808505
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 99%