missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl cis-1,2-Cyclopropandicarboxylat, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736293
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
826-34-6
C7H10O4
158.16
MFCD00062805
JBVOSZYUSFDYIN-SYDPRGILSA-N
dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethylcis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, z, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s-rel, 1,2-dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2s-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,2-dimethyl ester, 1r,2s-rel
642979
Dimethyl (1S,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
COC(=O)C1CC1C(=O)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
826-34-6
C7H10O4
158.16
MFCD00062805
JBVOSZYUSFDYIN-SYDPRGILSA-N
dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethylcis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, z, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s-rel, 1,2-dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2s-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,2-dimethyl ester, 1r,2s-rel
642979
Dimethyl (1S,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
COC(=O)C1CC1C(=O)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 112.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4445 to 1.4465
Menge 5 g
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all organic solvents
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'