Learn More
Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate, TRC
Artikelnummer. 30357071
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357071 5 mg 5 Milligramm
30354306 1 mg -
30363263 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30357071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1046415MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 350818-66-5
Summenformel C10 D6 Cl4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 338
Synonym Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate
IUPAC-Name bis(trideuteriomethyl) 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorthal-dimethyl-d6
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3/i1D3,2D3
Formelmasse 335.9397