Learn More
Fumarsäuredimethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080742
19.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
624-49-7
C6H8O4
144.126
MFCD00064438
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
637568
CHEBI:76004
Dimethyl-(E)-2-butendioat
COC(=O)C=CC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
624-49-7
C6H8O4
144.126
MFCD00064438
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
637568
CHEBI:76004
Dimethyl-(E)-2-butendioat
COC(=O)C=CC(=O)OC
Dimethyl fumarate acts as an immunomodulator. It is also used in cycloaddition reactions involving ylides, benzenes and amino acids. It is added to food grains,tobacco,leather and preservation. Clothing
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylfumarat wirkt als Immunmodulator. Wird auch bei Cycloadditionsreaktionen mit Yliden, Benzenen und Aminosäuren verwendet. Wird Lebensmittelkörnern, Tabak, Leder und Konservierung zugesetzt. Kleidung
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1,6 mg/ml bei 20°C), Methanol (30-36 mg/ml), Ethanol (10 mg/ml bei 25 °C), DMSO (29 mg/ml bei 25 °C) und DMF (∼12 mg/ml).
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl fumarate
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Dichte 1.37
Siedepunkt 192°C to 193°C
Menge 25 g
Beilstein 774590
Merck Index 14,4287
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.6mg/ml at 20°C),methanol (30-36mg/ml),ethanol (10mg/ml at 25°C),DMSO (29mg/ml at 25°C),and DMF (∽12mg/ml).
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 99%