Learn More
Dimethyl L-Tartrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044461
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
608-68-4
C6H10O6
178.14
MFCD00064437
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
+-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
11851
Dimethyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
608-68-4
C6H10O6
178.14
MFCD00064437
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
+-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
11851
Dimethyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Dimethyl L-tartrate is a chiral auxiliary used for the enantioselective epoxidation of allylic alcohols. It is used for asymmetric α-halogenation of acetals. It is a starting material for the synthesis of chiral building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyl L-Tartrat ist ein chirales Hilfsmittel, das für die enantioselektive Epoxidation von allylischen Alkoholen verwendet wird. Wird für asymmetrische α-Halogenation von Acetalen verwendet. Ist ein Ausgangsmaterial für die Synthese chiraler Bausteine.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl L-tartrate
Schmelzpunkt 56°C to 61°C
Dichte 1.3
Siedepunkt 158°C (11 mmHg)
Flammpunkt >170°C (338°F)
Menge 25 g
Beilstein 1726256
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +21° (c=1 in Water)
Formelmasse 178.14
Reinheit (%) 99%