Learn More
Dimethylmaleat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024384
18.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
624-48-6
C6H8O4
144.126
MFCD00008459
LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
5271565
CHEBI:35460
Dimethyl-(Z)-but-2-endioat
COC(=O)C=CC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
624-48-6
C6H8O4
144.126
MFCD00008459
LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
5271565
CHEBI:35460
Dimethyl-(Z)-but-2-endioat
COC(=O)C=CC(=O)OC
Dimethyl maleate is acts as a dienophile involved in ultrasonic irradiation promoted Diels-Alder reaction with substituted furans. It is widely used as an intermediate and additive for pharmaceuticals, copolymers, pigments, plastics, paints, adhesives and agrochemicals. As an internal modifier, it increases the glass transition temperature of styrene or vinyl chloride polymer. It plays a vital role to improve the hardness and toughness of polymer films such as copolymers of vinyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylmaleat wirkt als Dienophil, das an der mit Ultraschall bestrahlten Diels-Alder-Reaktion mit substituierten Furanen beteiligt ist. Wird häufig als Zwischen- und Additiv für Pharmazeutika, Copolymere, Pigmente, Kunststoffe, Farben, Klebstoffe und Agrochemikalien verwendet. Erhöht als interner Modifikator die Glasübergangstemperatur von Styrol- oder Vinylchloridpolymer. Spielt eine entscheidende Rolle, um die Härte und Zähigkeit von Polymerfolien wie Copolymeren von Vinylacetat zu verbessern.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl maleate
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 1.151
Siedepunkt 204°C to 205°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 471705
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 96%