Learn More
Dimethylmalonat-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl Malonate-d2 |
| CAS | 36647-07-1 |
| Summenformel | C5H6D2O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2,2-Dideuteriomalonic Acid Dimethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3/i3D2 |
| SMILES | COC(C([2H])([2H])C(OC)=O)=O |
| IUPAC-Name | Dimethylmalonat-d2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.13 |
| Formelmasse | 134.05 |