Learn More
Alfa Aesar™ Dimethylmethoxymethylenmalonat, 98+%
38.68 € - 445.74 €
Chemische Identifikatoren
CAS 22398-14-7
Summenformel C7H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.152
MDL-Nummer MFCD00038225
InChI-Schlüssel RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
PubChem CID 90770
IUPAC-Name Dimethyl-2-(methoxymethyliden)propandiat
SMILES COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11490258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B23803.09
10g
38.68 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11400268
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B23803.18
50g
127.00 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11410268
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B23803.30
250g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
22398-14-7
174.152
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
90770
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
C7H10O5
MFCD00038225
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
Dimethyl-2-(methoxymethyliden)propandiat
Spezifikation
Dimethyl methoxymethylenemalonate
Ester-like
41°C to 45°C
22398-14-7
MFCD00038225
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
Dimethyl-2-(methoxymethyliden)propandiat
90770
≥98%
158°C (316°F)
97°C to 99°C (0.5mmHg)
10g
C7H10O5
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
174.152
174.16