Learn More
Dimethylmethylphosphonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11915791
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
756-79-6
C3H9O3P
124.08
MFCD00008349
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
12958
[Methoxy(methyl)phosphoryl]oxymethan
COP(C)(=O)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
756-79-6
C3H9O3P
124.08
MFCD00008349
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
12958
[Methoxy(methyl)phosphoryl]oxymethan
COP(C)(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl methylphosphonate
Farbe Farblos
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 181.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2P(O)CH3
Brechungsindex 1.413
Menge 5 g
Beilstein 04,I,572
Fieser 03,117; 11,203
Merck Index 15,3435
Relative Dichte 1.14
Formelmasse 124.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl methylphosphonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.