Learn More
Dimethyl-N-tert-Butoxycarbonyl-3-hydroxyaspartat, Diastereomerengemisch, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl N-tert-Butoxycaronyl-3-hydroxyaspartate, Mixture of |
| CAS | 471242-81-6 |
| Summenformel | C11 H19 N O7 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H19NO7/c1-11(2,3)19-10(16)12-6(8(14)17-4)7(13)9(15)18-5/h6-7,13H,1-5H3,(H,12,16)/t6-,7?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C(O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethyl-(3S)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 277.27 |
| Formelmasse | 277.1162 |