missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30135835
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135835 250 mg 250 Milligramm
30136170 1 g 1 Gramm
17923595 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135835 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476995250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 813-78-5
Summenformel C2 H7 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 126.05
Synonym Methyl phosphate ((CH3O)2(HO)PO) (6CI), DMP, Dimethyl hydrogen phosphate, Dimethyl phosphate, NSC 2676, O,O-Dimethyl hydrogen phosphate, O,O-Dimethyl phosphate, Dimethylphosphate
IUPAC-Name dimethyl hydrogen phosphate
SMILES COP(=O)(O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dimethyl phosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
Formelmasse 126.0082
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.