Learn More
Dimethylsulfoxid, für UV-Spektroskopie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120392
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 L
Verpackung:
Glasflasche
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
Für die UV-Spektroskopie,≥99.8 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Schmelzpunkt 18.5 °C
Dichte 1.10 g/ml
Siedepunkt 189 °C
Menge 250 ml
Explosionsgrenze 42 % (63 °F)
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.479
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)