Learn More
Dimethylsulfoxid; Bioreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057525
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
DMSO is a polar aprotic solvent used in chemical reactions, in polymerase chain reactions and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs. DMSO is used in cell freezing media to protect cells from ice crystal induced mechanical injury. It is used for frozen storage of primary, sub-cultured, and recombinant heteroploid and hybridoma cell lines, embryonic stem cells and hematopoietic stem cells. DMSO is frequently used in the combinations with BSA or fetal bovine serum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DMSO ist ein polares protonenfreies Lösungsmittel, das in chemischen Reaktionen, Polymerase-Kettenreaktionen und als Gefrierschutz-/Vitrifizierungsmittel zur Konservierung von Zellen, Geweben und Organen zum Einsatz kommt. DMSO wird in Medien zum Einfrieren von Zellen verwendet, um diese vor physischen Beschädigungen zu schützen, die von Eiskristallen herrühren. Dient zur Tiefkühllagerung primärer, subkultivierter und rekombinanter heteroploider und Hybridom-Zelllinien sowie embryonaler und hämatopoetischer Stammzellen. DMSO findet häufig in Kombination mit BSA oder fötalem Kälberserum Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Ether, Benzol, Chloroform.
Hinweise
Im Submikrometerbereich gefiltert. Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) und trocken lagern. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Namenshinweis Bioreagent
Farbe Farblos
Dichte 1.101 g/mL
Siedepunkt 189°C
Menge 50 mL
Flammpunkt 87°C (189°F)
Geruch Mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone,ether,benzene,chloroform.
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13